NIST2775
Foundry coke
NIST® SRM® 2775
Sinonimo/i:
Coke
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 2775_cert
SRM 2775_SDS
Altre note
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Ash, Volatile Matter, Carbon (C), Hydrogen(H), Nitrogen(N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)