NIST2710A
Montana I soil
NIST® SRM® 2710a
Sinonimo/i:
Montana Soil Sample
Scegli un formato
1.630,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.630,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 2710A_cert
SRM 2710A_SDS
Altre note
Aluminum (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Cobalt (Co), Iron (Fe), Lanthanum (La), Lead (Pb), Mercury (Hg), Magnesium (Mg), Strontium (Sr), Manganese (Mn), Uranium (U), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Titanium (Ti), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cesium (Cs), Chromium (Cr), Europium (Eu), Gadolinium (Gd), Lutetium (Lu), Neodymium (Nd), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Samarium (Sm), Scandium (Sc), Thallium (Tl), Thorium (Tr), Vanadium (V), Boron (B), Cerium (Ce), Dysprosium (Dy), Gold (Au), Hafnium (Hf), Indium (In), Selenium (Se), Silver (Ag), Tantalum (Ta), Terbium (Tb), Tungsten (W), Ytterbium (Yb), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)