Documenti fondamentali
NIST2589
Powdered paint
NIST® SRM® 2589, nominal 10% lead
Scegli un formato
35 G
662,00 €
662,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
35 G
662,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
662,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 35 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
coatings
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)