NIST2571
Lead paint film for portable x-ray fluorescence analyzers
NIST® SRM® 2571, nominal 3.5 mg/cm2 (color code: yellow)
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 +blank
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
applicazioni
coatings
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 2571_cert
SRM 2571_SDS
Altre note
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)