Documenti fondamentali
NIST1496
Unpigmented polyethylene gas pipe resin
NIST® SRM® 1496
Scegli un formato
0.9 KG
565,00 €
565,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.9 KG
565,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
565,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
pellets
Confezionamento
pkg of 0.9 kg
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Polyethylene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)