Documenti fondamentali
NIST1411
Soft borosilicate glass
NIST® SRM® 1411
Scegli un formato
10 EA
830,00 €
830,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
830,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
830,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of set (10)
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Boron trioxide (B2O3), Sodium oxide (Na2O), Aluminium dioxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Strontium oxide (SrO), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)