Documenti fondamentali
NIST1172
Stainless Steel
NIST® SRM® 1172, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
Scegli un formato
1 DISC
905,00 €
905,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 DISC
905,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
905,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descrizione generale
The Standard Reference Material Stainless Steel is in the form of disk measuring 31 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thickness, and it is providedsupplied in an annealed condition. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1172_cert
SRM 1172_SDS
Applicazioni
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in optical emission and X-ray spectrometric analysis methods.
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Nickel (Ni), Copper (Cu), Chromium (Cr), Molybdenum (Mo), Niobium (Nb), Tantalum (Ta), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)