Documenti fondamentali
NA-AH2-1
Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Scegli un formato
250 μG
1.040,00 €
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
1.040,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
17-19 kDa (doublet)
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Light roasted peanut flour (Runner cultivar)
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Sterile filtered
Concentration: See product insert
Purification: From delipidated peanut extract by multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%
Notes:
(1) Ara h 2 appears as a doublet.
(2) Trace level of Ara h 1 is <0.05%.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
(4) Endotoxin content is < 5.0 EU/μg.
Esclusione di responsabilità
Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The major peanut allergen, Ara h 2, functions as a trypsin inhibitor, and roasting enhances this function
Maleki SJ.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 112, 190-195 (2003)
Identification and characterization of a second major peanut allergen, Ara h II, with use of the sera of patients with atopic dermatitis and positive peanut challenge.
Burks AW.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 90, 926-969 (1992)