Documenti fondamentali
LTN-AH2-1
LoTox Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Scegli un formato
250 μG
1.060,00 €
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
1.060,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
17-19 kDa (doublet)
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Light roasted peanut flour (Runner cultivar)
Formulation: Preservative and carrier-free in sterile, endotoxin-free, phosphate buffered saline, pH 7.4
Concentration: See product insert
Purification: From delipidated peanut extract by multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%
Notes:
(1) Ara h 2 appears as a doublet.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Esclusione di responsabilità
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Identification and characterization of a second major peanut allergen, Ara h II, with use of the sera of patients with atopic dermatitis and positive peanut challenge.
Burks AW.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 90, 926-969 (1992)