Documenti fondamentali
N0905005
Nitrendipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Scegli un formato
35 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
35 MG
133,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.35
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nitrendipine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
YEHVABIPGJLMET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Nitrendipine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G R Aronoff
Journal of cardiovascular pharmacology, 6 Suppl 7, S974-S976 (1984-01-01)
To determine the effect of decreased renal function on the elimination kinetics of the calcium entry blocker nitrendipine and its metabolite, we gave 18 subjects with various levels of renal dysfunction a single 20-mg oral dose of nitrendipine. Plasma nitrendipine