M3157
Minaprine dihydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
N-(4-Methyl-6-phenyl-3-pyridazinyl)-4-morpholineethanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cc1cc(nnc1NCCN2CCOCC2)-c3ccccc3
InChI
1S/C17H22N4O.2ClH/c1-14-13-16(15-5-3-2-4-6-15)19-20-17(14)18-7-8-21-9-11-22-12-10-21;;/h2-6,13H,7-12H2,1H3,(H,18,20);2*1H
GNUCGROXDZMCJI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , CHRM1(1128) , DRD2(1813) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , MAOA(4128) , SLC6A4(6532)
rat ... Ache(83817) , Camk2a(25400) , Prkca(24680)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)