RPI-PA1-1
Recombinant Pen a 1 (Penaeus aztecus allergen 1.0101), brown shrimp
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
33 kDa
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: Pichia pastoris
Formulation: Preservative and carrier-free in 20mM tris, 0.3 M NaCl, pH 8.0. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by multi-step chromatography. Purity >95 % by SDS-PAGE
Note:
(1) rMal d 1 has a N-terminal 6xHis-tag.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)