Key Documents
L1275
Sigma-Aldrich
Leuco Patent Blue Violet
~98%
About This Item
Formula condensata:
C27H32N2O6S2Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
~98%
Stringa SMILE
[Na].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C27H34N2O6S2.Na.H/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;;/h9-19,27H,5-8H2,1-4H3,(H,30,31,32)(H,33,34,35);;
OBZCRBOHRQBSLN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful in enzyme-linked spectrophotometric determinations of hydrogen peroxide.
Altre note
Reduced form of Patent Blue Violet
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Clapp, P.A., and Evans, D.F.
Analytica Chimica Acta, 243, 217-217 (1991)