Documenti fondamentali
IRMM534A
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 0.1 mm foil
Sinonimo/i:
Aluminum alloy
Scegli un formato
2.7 G
476,00 €
476,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.7 G
476,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
476,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM534A
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)