H1426000
Hydrogenated wool fat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lanolin, hydrogenated
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrogenated wool fat
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)