Y0001088
Cyclopentolate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cyclopentolate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cyclopentolate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)