1356880
USP
Lanolin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Wool fat
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lanolin
Temp. autoaccensione
833 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Modified Lanolin
Risultati analitici
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)