Documenti fondamentali
415545
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
169-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
WQZGKKKJIJFFOK-ZGYLHYIGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
D-Galactose-1-13C is an isotope analogue of D-galactose.
Applicazioni
D-Galactose-1-13C is used to study galactose metabolism.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
C Ning et al.
Pediatric research, 48(2), 211-217 (2000-08-06)
The ability of mice deficient in galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) to metabolize galactose was determined in animals weaned to a mouse chow diet for a 4-wk period. When given [14C]galactose intraperitoneally, these animals slowly oxidized the sugar, excreting only 5.5% of