Documenti
F8379
Sigma-Aldrich
Fast Red KL Salt
Sinonimo/i:
2-Carbamoyl-5-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Formula condensata:
C8H8N3O2 · 1/2ZnCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, ~25%
Stringa SMILE
COc1ccc(C(N)=O)c(c1)[N]#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)