Documenti fondamentali
ERMFC395K
Gas oil (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
2 X 27 ML
318,00 €
318,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 X 27 ML
318,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
318,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
ERMFC395K
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)