Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 145,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description Gas Oil (Butoxybenzene) | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| grade certified reference material | grade - | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) biofuels |
| format matrix material | format - | format matrix material | format matrix material |
| agency ERM® | agency - | agency ERM® | agency ERM® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diesel (B7)
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?