Documenti fondamentali
ERMCE278K
Mussel tissue (elements)
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Trace Elements in Mussel Tissue
Scegli un formato
8 G
246,00 €
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 G
246,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Matrice
mussel
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Descrizione generale
Certfied for the mass fractions of As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Zn
Risultati analitici
For more information please see:
ERMCE278K
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Potassium (K), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Sodium (Na), Strontium (Sr), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
BCR414
Plankton (trace elements)
vibrant-m
ERMBC515
Carrot (dietary fibre)