Documenti fondamentali
ERMBF420A
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 0 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Sinonimo/i:
3272 Maize, GVO Standard ERM-BF420
Scegli un formato
1 G
91,40 €
91,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
91,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
91,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Qualità
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Composizione
3272 Maize, 0%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF420A
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)