Documenti fondamentali
EH0030003764BC
Conductive Disposable Tips
BioControl, For use with Gemini, size 300 μL
Sinonimo/i:
Disposable Tips; Pipette Tips, Robotic pipette tips
Scegli un formato
960 UNIT
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 UNIT
128,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.02
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Confezionamento
box of 960 tips
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems E-H0030-003-764*
Gemini®
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Misura
300 μL
Volume
300 μL
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with Gemini (78000BC)
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
The Conductive Disposable Tips are specially designed for use with automated liquid handling platforms. The tips can hold a volume of 300 μl and display tighter tolerances when compared to tips used for handheld pipettes. They enable an increase in pipetting performance due to straighter tips and lower percentage coefficient of variation (CV) of the tips. The Conductive Disposable Tips are packaged for easy use and are readily compatible with specific automated systems. In this case for use with Gemini®.
Applicazioni
The Conductive Disposable Tips used with Gemini® provide automation of ELISA and other diagnostic Enzyme Immunoassays (EIA).
Componenti
Conductivity Tips, 300 μL, 960
Note legali
Gemini is a registered trademark of Stratec
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)