Documenti fondamentali
EH0030003772BC
Millipore
Conductive Disposable Tips
BioControl, For use with Gemini®, size 1100 μL
Sinonimo/i:
Robotic pipette tips
Scegli un formato
960 UNIT
189,00 €
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 UNIT
189,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.02
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Confezionamento
pkg of 960 units
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems E-H0030-003-772*
Gemini®
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Misura
1100 μL
Volume
100 μL
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with Gemini (78000BC)
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
The Conductive Disposable Tips are specially designed for use with automated liquid handling platforms. The tips can hold a volume of 1100 μl and display tighter tolerances when compared to tips used for handheld pipettes. They enable an increase in pipetting performance due to straighter tips and lower percentage coefficient of variation (CV) of the tips. The Conductive Disposable Tips are packaged for easy use and are readily compatible with specific automated systems. In this case for use with Gemini®
Applicazioni
The Conductive Disposable Tips used with Gemini® provide automation of ELISA and other diagnostic Enzyme Immunoassays (EIA).
Componenti
Conductivity Tips, 1100 μL, 960
Note legali
Gemini is a registered trademark of Stratec
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)