E3258
Ethinamate
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Ethynylcyclohexanol carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(=O)OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-2-9(12-8(10)11)6-4-3-5-7-9/h1H,3-7H2,(H2,10,11)
GXRZIMHKGDIBEW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)