E2205500
1,1′-Ethylidenebistryptophan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1′-Ethylidenebis-(L-tryptophan), EBT
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tryptophan
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]3(c4c(c(c3)C[C@H](N)C(=O)O)cccc4)C([n]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)O)cccc2)C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
DETVQFQGSVEQBH-PMACEKPBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)