DLW451300
Corning® Gentest™ UGT Reaction Mix Solution A 2 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
The Corning UGT Reaction Mix is optimized to use with Corning recombinant enzymes and liver microsomes and S9 products. About 200 to 400 enzyme assays can be performed using each system, depending on experimental design.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)