Documenti fondamentali
N-109
Supelco
Naloxone-D5-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (9:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinonimo/i:
Deuterated Naloxone Glucuronide Solution
Scegli un formato
1 ML
360,00 €
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
360,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24D5NO10
Peso molecolare:
508.53
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol: water (9:1)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](OC(C=C2)=C3C4=C2C[C@@H]5[C@]([C@]4(CCN5C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H])[C@H]6O3)(O)CCC6=O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H29NO10/c1-2-8-26-9-7-24-15-11-3-4-13(34-23-18(30)16(28)17(29)20(36-23)22(31)32)19(15)35-21(24)12(27)5-6-25(24,33)14(26)10-11/h2-4,14,16-18,20-21,23,28-30,33H,1,5-10H2,(H,31,32)/t14-,16+,17?,18?,20+,21+,23-,24+,25-/m1/s1/i1D2,2D,8D2
DSRNCSJRHACUJL-KXRQNYRTSA-N
Descrizione generale
Naloxone-3-β-D-glucuronide is a major urinary metabolite of naloxone, an opiate drug used to counter the effects of opioid overdose. This stable-labeled internal standard of naloxone-3-β-D-glucuronide is suitable for quantitation of naloxone glucuronide metabolite levels using LC-MS/MS or GC/MS for synthetic opiate testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)