DLW354240
Corning® Cell-Tak Cell Tissue Adhesive 1 mg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mytilus edulis (Polyphenolic proteins)
Stato
liquid (in 5% acetic acid)
PM
110-140 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)