Vai a
D6571
3′,4′-Dimethoxyflavone
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)chromen-4-one, 3′,4′-DMF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,00 €
60,35 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
270,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
60,35 €
Prezzo di listino71,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C17H14O4/c1-19-15-8-7-11(9-17(15)20-2)16-10-13(18)12-5-3-4-6-14(12)21-16/h3-10H,1-2H3
InChI key
ZGHORMOOTZTQFL-UHFFFAOYSA-N
Application
3′,4′-Dimethoxyflavone has been used in urease inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
3′,4′-dimethoxyflavone is a competitive antagonist of the AhR that inhibits AhR-mediated induction of CYP1A1, and also displays antiestrogen activity in breast tumor cell lines. The compound blocks transformation of the cytosolic AhR complex, and formation of nuclear AhR complexes.
3′,4′-dimethoxyflavone is a competitive antagonist of the aryl hydrocarbon receptor (AhR) that inhibits AhR-mediated induction of CYP1A1, and also displays antiestrogen activity in breast tumor cell lines.
3′,4′-Dimethoxyflavone is a flavone compound, which has the ability to prevent the production and accumulation of poly (ADP-ribose) (PAR) polymer. It guards against N-methyl-D-aspartate (NMDA) toxicity in cortical neurons. 3′,4′-Dimethoxyflavone is a member of the class of plant-derived polyphenolic flavonoids. It is known to have antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-atherogenic, hypolipidemic and neuroprotective or neurotrophic effects.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0699T4080SML1052
2-D08 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1052
2-D08
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white
color
yellow
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)