D9026
Digoxigenin
analytical standard
Sinonimo/i:
3β,12β,14β,21-Tetrahydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 3β,12β,14-Trihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,12β,14-triol, Lanadigigenin
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1694
Saggio
≥98% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
222 °C (lit.)
applicazioni
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h9,14-19,24-25,27H,3-8,10-12H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19-,21+,22+,23+/m1/s1
SHIBSTMRCDJXLN-KCZCNTNESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)