D3281
Diflunisal
analytical standard
Sinonimo/i:
2′,4′-Difluoro-4-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
FC1=CC(F)=CC=C1C2=CC(C(O)=O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?