D2880000
Dirithromycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[9S(R)]-9-Deoxo-11-deoxy-9,11-[imino[2-(2-methoxy)ethylidene]oxy]erthromycin; LY-237216
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dirithromycin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C4N[C@@H](COCCOC)OC([C@H]4C)[C@]1(C)O
InChI
1S/C42H78N2O14/c1-15-29-42(10,49)37-24(4)32(43-30(56-37)21-52-17-16-50-13)22(2)19-40(8,48)36(58-39-33(45)28(44(11)12)18-23(3)53-39)25(5)34(26(6)38(47)55-29)57-31-20-41(9,51-14)35(46)27(7)54-31/h22-37,39,43,45-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34+,35+,36-,37-,39+,40-,41+,42-/m1/s1
WLOHNSSYAXHWNR-KZYCBHIHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)