Documenti
656399
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-2′-deoxyadenosine
96%
Sinonimo/i:
2′-Deoxy-2-fluoroadenosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12FN5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D -16°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
218 °C (dec.)
Stringa SMILE
Nc1nc(F)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12FN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
ZWPYUXAXLRFWQC-KVQBGUIXSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves