Documenti fondamentali
CRMUSPKR
Smoke Point Standard
ASTM D 1322 / IP 57, 24.25 mm
Scegli un formato
250 ML
335,00 €
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
335,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Punto di fusione
-49 °C ((ECHA))
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
jet fuel
personal care
petroleum
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)