CRMUAPKR
Aniline Point Standard
ASTM D 611 (58.90 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
according to ASTM® 611
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Punto di fusione
-49 °C
applicazioni
petroleum
Descrizione generale
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)