Documenti fondamentali
CRMCNGO
Cetane Number Standard
ISO 5165, EN (61715)
Scegli un formato
1000 ML
1.070,00 €
1.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 ML
1.070,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
EN (61715)
ISO 5165
according to ISO 17025
according to ISO 17034
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
P. ebollizione
141-462 °C
applicazioni
petroleum
Formato
mixture
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)