CRM218
TCLP Metals - Loam 1
certified reference material, pkg of 225 g
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 225 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM218-225
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)