CRM044
Trace Metals - Silt Loam
certified reference material, pkg of 50 g
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM044-050
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
8.27
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Esclusione di responsabilità
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)