CCW4105
Plate Count Agar in tubes
Medium for aerobic plate counts by the surface inoculation method (standard Plate Count Agar) according to ISO 4833, 8552 & 17410 Standards, and IFU No. 6, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Aerobic Plate count Agar, Casein-Peptone dextrose Agar, PCA, Standard Methods Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 17410
ISO 4833
ISO 8552
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Durata
12 mo. at 8‑25 °C
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 15.00 g/L
casein peptone, 5.00 g/L
dextrose, 1.00 g/L
yeast extract, 2.50 g/L
Confezionamento
box of 20 tubes
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Parametri
17 mL filling volume
Volume provetta
20 mL
Colore
yellowish
pH
7±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)