C5920
Sodio citrato tribasico
suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (GC/titration)
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)