Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
C100
Flow Cup Viscosity Standard
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 281.4 mPa.s (20 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Viscosità
281.4 mPa.s(20 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-