Documenti fondamentali
S60
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 100.7 mPa.s (25 °C)
Sinonimo/i:
Certified Viscosity Calibration Fluid
Scegli un formato
500 ML
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
116,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Viscosità
100.7 mPa.s(25 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaoxun Han et al.
Journal of chromatographic science, 57(2), 116-121 (2018-10-03)
In this work, two kinds of monolith-based immobilized enzyme microreactors (IMER) were compared in terms of monolith properties and digestion performance. Two monoliths were prepared involving poly (tetraethoxysiLane-co-3-aminopropyltriethoxysilane) (poly (TEOS-co-APTES)) monolith and poly (N-acryloxysuccinimide-co-acrylamide-co-ethylene dimethacrylate) (poly (NAS-co-AA-co-EDMA)) monolith for covalent