Documenti fondamentali
C0980651
Cetirizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, (RS)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, NSC 86164, Norchlorcyclizine
Scegli un formato
10 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
133,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cetirizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
178-180 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
65-70 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cetirizine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Cetirizine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP837
Cetirizine
Chlorphenamine maleate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C1800000
Chlorphenamine maleate
Cetirizine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1102929
Cetirizine
Cetirizine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3618
Cetirizine
Cetirizine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1656
Cetirizine