Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
30 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1440,00 € |
Informazioni su questo articolo
1440,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cetirizine
manufacturer/tradename
USP
bp
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| API family cetirizine | API family cetirizine | API family - | API family parachlorophenol |
| mp 74-76 °C (lit.) | mp 74-76 °C (lit.) | mp 44-47 °C (lit.) | mp 42-45 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorobenzophenone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?