Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 164,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 587,00 € |
Informazioni su questo articolo
164,00 €
Nome del prodotto
Betaxolol hydrochloride, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble 36 mg/mL
originator
Alcon
SMILES string
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
InChI key
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
- for the preparation of crystals of (R,S)-betaxolol (BE-IV).
- to treat mammalian cells prior cell stimulation experiments.
- to study the solid structure of metoprolol.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description >98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description >98% (HPLC) |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay - | assay >98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble 36 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| originator Alcon | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaxolol hydrochloride
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?