Documenti fondamentali
BP132
Disulfiram
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tetraethylthiuram disulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) disulfide, Disulfiram, TETD
Scegli un formato
50 MG
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
235,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCSS2CSN(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.54
Beilstein:
1712560
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
disulfiram
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALDH2(217)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Alcohol dehydrogenase inhibitor.
Disulfiram BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Disulfiram Tablets
  • Confezionamento
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 1
    1 of 1
    SAHA ≥98% (HPLC)
    Sigma-Aldrich
    SML0061
    SAHA