C1240
Chlormethiazole hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-methyl-5-(β-chloroethyl)thiazole hydrochloride, 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride, Somnevrin hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Store desiccated
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
H2O: soluble >10 mg/mL
Ideatore
AstraZeneca
Stringa SMILE
Cl.Cc1ncsc1CCCl
InChI
1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
OFXYKSLKNMTBHK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience