BP1133
Santonin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-α-Santonin, (3S,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-Tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)dione, Semenen
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
santonin
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
172-173 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(C)=C3[C@H]2OC1=O
InChI
1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
XJHDMGJURBVLLE-BOCCBSBMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)